Z325155
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 20 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 691
descrição
amber mark: yes
Características
class AS with batch number
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 30514
faixa de medição de volume
20 mL, accuracy: 0.03 mL
Comprimento
510 mm
capacidade
20 mL
Descrição geral
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Outras notas
BR30514 (India)
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG