CLS766113
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 13
Sinônimo(s):
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
Produtos recomendados
Materiais
glass
Junta
joint: stopper13
fabricante/nome comercial
Corning 7661-13
Descrição geral
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)