Documentos Principais
Z610291
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 20 mL , 0.03 mL accuracy
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
soda-lime glass
Características
class AS
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 1340165
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
510 mm
capacidade
20 mL , 0.03 mL accuracy
cor
amber graduations
Descrição geral
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)