Documentos Principais
Z610275
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 10 mL , 0.02 mL accuracy
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
soda-lime glass
Características
class AS
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 1340160
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
440 mm
capacidade
10 mL , 0.02 mL accuracy
cor
amber graduations
Descrição geral
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
73775-250G
73775-50G
73775-5G4061831823370
274755-5G4061831810325
73775-25G
274755-100G
274755-25G4061831819489
Z610275-6EA