Z610127
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
soda-lime glass
Características
class AS
graduations
subdivision 0.01 mL
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Hirschmann
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
360 mm
capacidade
1 mL , 0.007 mL accuracy
cor
blue graduations
Descrição geral
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z610127-12EA |