Voltar
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS
Products
Categoria de produto
pipettes (7)
Fabricante
Capacidade (mL)
Altura (mm)
Classe de vidraria
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-7 of 7
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z610151
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
Expandir
Ver preços
Z610178
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 10 mL , 0.05 mL accuracy
Expandir
Ver preços
Z610194
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 25 mL , 0.1 mL accuracy
Expandir
Ver preços
Z610127
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
Expandir
Ver preços
Z610208
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 50 mL , 0.2 mL accuracy
Expandir
Ver preços
Z610135
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
Expandir
Ver preços
Z610186
Hirschmann
®
graduated pipette, Class AS,
capacity 20 mL , 0.1 mL accuracy