Z610151
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
soda-lime glass
Características
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Hirschmann
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
360 mm
capacidade
5 mL , 0.03 mL accuracy
cor
blue graduations
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
191426-10G | 4061831828788 |
191426-50G | |
Z610151-12EA |