Z610178
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 10 mL , 0.05 mL accuracy
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
soda-lime glass
Características
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Hirschmann
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
360 mm
capacidade
10 mL , 0.05 mL accuracy
cor
blue graduations
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z610178-12EA |