Key Documents
Z610348
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 50 mL , 0.05 mL accuracy
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
soda-lime glass
Características
class AS
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 1340175
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
540 mm
capacidade
50 mL , 0.05 mL accuracy
cor
amber graduations
Descrição geral
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)