CLS71001
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 1 mL, accuracy: 0.006 mL
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
class A
graduation
embalagem
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7100-1
Corning 7100
faixa de medição de volume
1 mL, accuracy: 0.006 mL
Comprimento
313 mm
capacidade
1 mL
cor
blue
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Outras notas
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
1043510100 | 4022536050300 |
1043519010 | 4022536692708 |
1.04351.0025 | |
73767-1G | |
53319-500G | |
H6034-100G | 4061835521869 |
H6034-25G | 4061835545599 |
53319-25G | 4061833417270 |
1308505-200MG | 4061838727978 |
H6034-10MG | 4061833486818 |
H6034-1KG | 4061833800249 |
H6034-25KG | |
H3911-10KG | 4061834415435 |
H3911-25KG | 4061834415442 |
H3911-A150X | 4061834180357 |
H3911-A150XCONF | 4061834180364 |
H8000-25G | 4061835361342 |
H8000-5G | 4061835361366 |
1043510025 | 4022536050294 |
1043511000 | 4022536050317 |
1043520001 | 4027269365486 |
1043520500 | 4027269365042 |
1043521000 | 4022536906829 |
1043529010 | 4022536906836 |
73767-100MG | 4061832883649 |