CLS4975
Corning® aspiration pipettes
volume 1 mL
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070201
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Corning 4975
embalagem
pkg of (50 per bag)
capacidade
1 mL
volume
1 mL
Descrição geral
- Corning® aspirating pipettes are made of optically clear polystyrene for durability and good mechanical strength.
- The sterile, ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquid aseptically using vacuum suction.
- Individually wrapped and bulk packed.
- Disposable and certified non-pyrogenic.
Aspirating pipettes are sterile, ungraduated and unplugged polystyrene pipettes for aspirating liquid using vacuum suction.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)