Documentos Principais
Z123633
Sigma-Aldrich
Round crystal window
ZnS (Irtran-2), diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
Irtran-2
composição
ZnS (Irtran-2)
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
25 mm × 2 mm
transmitância
17,000-72,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 2.26 (at 2 μm)
Descrição geral
Insoluble in water; withstands thermal and mechanical shocks; avoid strong oxidizers: fringes induced due to high refractive index.
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)