CLS440140
Corning® boss head support clamp
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.76
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
fabricante/nome comercial
Corning 440140
Comprimento
58 mm
Descrição geral
Corning offers a 2 in. long right angle black anodized aluminum Boss Head clamp that will accept up to 7/16 in. diameter support rods. It is designed to be used with the Corning Temperature probe support clamp.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)