CLS440129
Support Rod for Corning® hot plates and stirrers
diam. × L 5/16 × 18 in. , two-pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Corning 440129
diâmetro × C
5/16 × 18 in. , two-pieces
Categorias relacionadas
Descrição geral
Corning offers a stainless steel, two piece, 18 in. (45.7cm) support rod with a 5/16 in. (0.8 cm) diameter that consists of two 9 in. rods that screw together. It screws into the base of Corning hot plate and stirrer models PC-400/410/420, PC-400D/410D/420D and PC-600D/610D/620D.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)