Z671797
IKA® C-MAG HS hotplate stirrers
C-MAG HS7, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, platform size 200 mm × 200 mm
Sinônimo(s):
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
ceramic plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3581200
IKA C-MAG HS 7 IKAMAG
Parâmetros
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
tamanho da plataforma
200 mm × 200 mm
volume do agitador
10 L
peso
11 lb
saída
1000 watts (heater)
Descrição geral
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Características e benefícios
- Powerful motor for stirring quantities of up to 10 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)