SYNF534100
Synthware™ single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F534100, Schlenk flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F534100
capacidade
100 mL
Descrição geral
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)