Z123625
Round crystal window
BaF2, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
BaF2
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
25 mm × 4 mm
transmitância
67,000-74,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 1.46 (at 2 μm)
Descrição geral
A hard, brittle crystal; insoluble in water; good resistance to fluorine and fluorides; no fog. It is mainly used for IR applications.
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z123625-1EA | 4061837596735 |