Z506699
Aldrich® macro-micro KBr pellet die
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Diâmetro
13 mm
Descrição geral
- For producing 13mm diameter KBr pellets. Use in conjunction with a 12 ton lab press and a vacuum pump, capable of reducing pressure to 2mm, to reduce moisture in the sample. Heavy paper inserts in a variety of smaller apertures are available separately for making micropellets with the 13mm die set and also provide a useful frame for mounting and storing the pellets.
- Hardened stainless steel piston and lower section
- Black anodized aluminum body
- Optically polished anvils
- Viton® seals
- Evacuable via 1/4in. O.D. hose connection
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506729-2EA | 4061833305065 |
Z506737-1EA | 4061837626135 |
Z506702-1EA | 4061833634394 |
Z506737-2EA | |
Z506699-1EA | 4061837626128 |