Documentos Principais
Z123544
Sigma-Aldrich
Econo-Cards
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Descrição geral
13mm KBr pellets or paper inserts mount into card for identification and storage.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)