Documentos Principais
Z123307
Sigma-Aldrich
Paper insert
rectangular hole, size 1.5 mm × 9 mm
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
rectangular hole
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
tamanho
1.5 mm × 9 mm
Descrição geral
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)