Z123315
Paper insert
round hole, diam. 11.0 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round hole
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Diâmetro
11.0 mm
Descrição geral
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)