Z530433
Aldrich® Claisen distillation head
Joints: ST/NS 14/20 (3), thermometer joint: ST/NS 10/18
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (3)
profundidade de imersão
50 mm
Descrição geral
Claisen adapter with a thermometer joint. Male side-arm drip-tip joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)