Documentos Principais
SYNA351420
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20, side joint: 14/20, side arm angle: 75 deg
Sinônimo(s):
Synthware A351420, adapter, sidearm adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Junta
bottom joint: ST/NS14/20
side joint: 14/20
joint: ST/NS top14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A351420
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)