SYNA551922
Synthware™ distillation distribution adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A551922, cow distillation adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A551922
Categorias relacionadas
Descrição geral
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
Outras notas
includes only the top part
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)