Documentos Principais
Z214396
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Twin angled, side joint: ST/NS 24/40, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
rótulo
D
Junta
bottom joint: ST/NS24/25
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Ace Glass 526317
rosca D.I.
7.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informações legais
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)