Documentos Principais
CLS1373160
Corning® wide mouth graduated milk dilution bottle
capacity 160 mL, screw cap
Sinônimo(s):
storage vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
phenolic cap
Características
autoclavable
cap
graduations
embalagem
pack of 12 ea
case of 48 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1373-160
diâm. do gargalo da garrafa
~72 mm
capacidade
160 mL
Descrição geral
Wide mouth bottle for easy measuring or filling. With cut-line graduation mark at 99 ± 1mL. Phenolic cap with rubber liner will withstand sterilization (wet at 121°C).
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS1373160-12EA4061833881071
CLS1373160-48EA4061833881088