Documentos Principais
CLS1367160
Corning® narrow mouth milk dilution bottle
capacity 160 mL, cap size 28-400
Sinônimo(s):
storage vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
phenolic cap
square bottle
tamanho da tampa
28-400
Características
autoclavable
cap
graduations
embalagem
pack of 12 ea
case of 48 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1367-160
diâm. do gargalo da garrafa
~72 mm
capacidade
160 mL
diâmetro × A
44 mm × 150 mm
conector
28
Descrição geral
Narrow mouth bottle for general storage of solutions and tissue culture work. Phenolic cap with rubber liner will withstand sterilization (wet at 121°C).
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)