CLS1368160
Corning® wide mouth milk dilution bottle
capacity 160 mL, screw cap
Sinônimo(s):
storage vessel
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
square bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap
fabricante/nome comercial
Corning 1368-160
capacidade
160 mL
diâmetro × A
44 mm × 150 mm
Descrição geral
Wide mouth bottle (approximately 28mm opening) to facilitate addition of dry solids or liquids. Phenolic cap with rubber liner will withstand sterilization (wet at 121°C).
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)