CLS431732
Corning® storage bottle, octagonal with HDPE screw cap
octagonal clear PET, sterile, capacity 250 mL, cap diam. 31.7 mm, case of 48 ea
Sinônimo(s):
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PET
clear bottle
octagonal clear PET
screw top natural high-density polyethylene cap (tamper-proof)
wide-mouth bottle
descrição
wide mouth
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
pack of 24 ea
case of 48 ea
fabricante/nome comercial
Corning 431732
graduações e precisão faixa de medição
50-250 mL, accuracy: 50 mL
Altura
142 mm
diâm. do gargalo da garrafa
31.7 mm
diâmetro da tampa
31.7 mm
capacidade
250 mL
diâmetro da abertura
31.7 mm
Descrição geral
Features:
- Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
- Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
- Bottles are sterilized to 10-6 SAL and certified nonpyrogenic
- Leakproof, tamper-evident 31.7 mm HDPE screw cap
- Molded graduations for accurate measurements
- USP class VI compliant bottles are validated noncytoxic and nonhemolytic
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)