Z263184
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 4 oz (125 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
tamanho da tampa
48-400
Junta
Joints threaded neck (48-400)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216924
capacidade
4 oz (125 mL)
diâmetro × A
52 mm × 84 mm
cor
clear
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)