Z187879
Precisionware™ bottles
Wide-mouth, capacity 500 mL
Sinônimo(s):
bottle hdpe, plastic bottle, plastic bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (53)
Características
with cap
embalagem
pkg of 12 ea
case of 48 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F10625-0007
diâm. da garrafa
72 mm
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Precisionware™ bottles are made of laboratory/pharmaceutical grade high-density polyethylene (HDPE).
- Features a leak-proof closure cap for sample protection.
- The sturdy, heavy-duty bottle design facilitates the easy storing of liquid/powder samples.
- Manufactured to strict DOT-2E specifications.
- Molded pour lip for easy, no-spill pour.
- Suitable for shipping.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187879-1PAK | 4061832257464 |
Z187879-4PAK | 4061832257471 |