Documentos Principais
CLS431729
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 30 mL, natural screw cap, case of 120
Sinônimo(s):
storage vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 120
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
Corning 431729
diâm. do gargalo da garrafa
18 mm
capacidade
30 mL
tamanho
× 61 x 38 mm
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3