CLS1372160
Corning® narrow mouth graduated milk dilution bottle
capacity 160 mL, cap size 28-400
Sinônimo(s):
storage vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Produtos recomendados
Materiais
narrow-mouth bottle
phenolic cap
square clear borosilicate glass bottle
tamanho da tampa
28-400
Características
autoclavable
cap
graduations
embalagem
pack of 12 ea
case of 48 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1372-160
diâm. do gargalo da garrafa
~70 mm
capacidade
160 mL
diâmetro × A
44 mm × 150 mm
conector
28
Descrição geral
Narrow mouth bottle with a cut-line graduation mark at 99 ± 1mL. Phenolic cap with rubber liner will withstand sterilization (wet at 121°C).
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)