CLS1396250
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
Pyrex® media bottles, bottle, glass media bottles, media bottle, pyrex bottle, pyrex bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 50 mL
embalagem
case of 10 ea
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1396-250
D.E. × A
64 mm × 138 mm
capacidade
250 mL
conector
GL 45 neck thread
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)