Z364851
Wheaton media bottles, glass
capacity 125 mL, PTFE lined cap
Sinônimo(s):
Wheaton bottles, laboratory bottles, media bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE cap
borosilicate glass bottle
round bottle
tamanho da tampa
33-430
Junta
Joints threaded neck (33-430)
descrição
Autoclavable with cap loose.
esterilidade
non-sterile
Características
graduations
with cap
embalagem
pack of 48 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 219815
A × Diâmetro
119 mm × 55 mm , Cap off size
capacidade
125 mL
Descrição geral
- Wheaton media bottles are manufactured from low-alkali borosilicate glass.
- Clear bottles are ideal for storing culture media.
- No-drip lip for clean pouring.
- Sloping shoulder for easier cleaning.
- Marking patch for identification.
- Graduations show approximate volume.
- Includes an autoclavable cap for sample protection.
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)