Documentos Principais
SYND271420
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware D271420, short path distillation receiver
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D271420
Categorias relacionadas
Descrição geral
With the outer and inner joint at 135° angle, used with short-path.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)