SYNA551420
Synthware™ distillation distribution adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A551420, cow distillation adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A551420
Descrição geral
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)