SYND151814
Synthware™ short path distillation head
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware D151814, Short path head
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D151814
Descrição geral
Short-path design for microscale application, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)