Documentos Principais
SYND171014
Synthware Vigreux vacuum jacketed micro distillation head
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Sinônimo(s):
Synthware D171014, Short path head
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
fabricante/nome comercial
D171014
profundidade de imersão
25 mm
Descrição geral
Synthware distillation head features a Vigreux column jacketed to improve distillation performance. The standard taper joint (10/18) accommodates a thermometer.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)