Documentos Principais
SYND214300
Synthware vacuum jacketd Vigreux distillation head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, column H 300 mm, immersion depth 25 mm
Sinônimo(s):
Synthware D214300, short path head, Vigreux distilling head
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D214300
coluna A
300 mm
profundidade de imersão
25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vacuum jacketed Vigreux distillation head having a sealed on condenser, braced for strength. Vacuum adapter has an inner joint and a sealed in drip tip. To be used with a 25 mm immersion thermometer
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)