Key Documents
SYND251019
Synthware Vigreux microscale distillation head
joint: ST/NS 19/22, immersion depth 25 mm
Sinônimo(s):
Synthware D251019, short path, distilling head
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D251019
profundidade de imersão
25 mm
Descrição geral
With Vigreux Indentations, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)