Z123374
PTFE spacers for Presslok demountable cell holder
diam. 25 mm, pathlength 0.015 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Diâmetro
25 mm
percurso óptico
0.015 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)