Z105856
Micro jack
platform size 7.5 cm × 7.5 cm, anodized aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
anodized aluminum
fabricante/nome comercial
Grauer
tamanho da plataforma
7.5 cm × 7.5 cm
Descrição geral
For the precise adjustment of small loads at elevations from 2.5 to 9cm. Jack can be raised with load in place.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z105856-1EA | 4061833307014 |