Z267562
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
CaF2
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
25 mm × 2 mm
transmitância
77,000-111,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 1.42 (at 2 μm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A strong crystal; resists most acids and alkalis; withstands high-pressure; insoluble in water; no fog.
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)