Documentos Principais
24722
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
conical polypropylene (with bottom spring)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
volume
0.2 mL
Descrição geral
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)