Documentos Principais
446955
Sigma-Aldrich
Allyltrimethoxysilane
95%
Sinônimo(s):
Trimethoxy-2-propen-1-ylsilane, trimethoxy-2-propenylsilane
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2Si(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
162.26
Beilstein:
2350745
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
146-148 °C (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CC=C)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5H,1,6H2,2-4H3
chave InChI
LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Allyltrimethoxysilane is an allylating reagent that can be used for the allylation of carbonyl compounds such as aldehydes, ketones, and imines. Homoallylic alcohols and amines are obtained via the C-C bond forming reaction. It can also be used to synthesize homoallylic α-branched amines from aromatic and aliphatic aldehyde hydrazones, and ketone hydrazones.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Shingo Yamasaki et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(23), 6536-6537 (2002-06-06)
A general and mild catalytic allylation of carbonyl compounds, applicable to aldehydes, ketones, and imines is developed using allyltrimethoxysilane as the allylating reagent. The reaction proceeds smoothly with 1-10 mol % of CuCl and TBAT in THF at ambient temperature.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
446955-25ML4061832286426
446955-5ML4061838127808