Documentos Principais
679267
Sigma-Aldrich
Allyltrimethoxysilane
≥98%, deposition grade
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2Si(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
162.26
Beilstein:
2350745
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
deposition grade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
146-148 °C (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CC=C)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5H,1,6H2,2-4H3
chave InChI
LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cary A Kuliasha et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(1), 379-387 (2019-12-13)
Effectively negating the deleterious impact of marine biofouling on the world's maritime fleet in an environmentally conscientious manner presents a difficult challenge due to a variety of factors including the complexity and diversity of fouling species and the differing surface
Artigos
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Ver tudo