44237
Dodecyltriethoxysilane
technical
Sinônimo(s):
1-(Triethoxysilyl)dodecane, Dodecyltriethoxysilane, Triethoxydodecylsilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
forma
liquid
densidade
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H40O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19-6-2,20-7-3)21-8-4/h5-18H2,1-4H3
chave InChI
YGUFXEJWPRRAEK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?