Documentos Principais
8.16008
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucine
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Isoleucine, iso-Leucine, Ile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-798-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
pf
279-280 °C (decomposition)
solubilidade
40 g/L
densidade volumétrica
470 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +39.5 - +41.5 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1