Key Documents
8.16009
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Leucine
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Leucine, Leu
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-522-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
270-340 °C (decomposition)
densidade
1.17 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
300‑400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +15.0 - +16.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1